Drukuj
Alloxan monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 435 PLN
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formuła: C₄H₄N₂O₅
MW: 160.09 g/mol
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006031
Numer CAS: 2244-11-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %