Drukuj
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
214460010 214460050
ACRO214460010EA 191 PLN
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 137.7…138.6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000376
Numer CAS: 24821-22-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %