Drukuj
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: i-Propylmagnesium chloride
212851000 212858000
212851000.EA 329 PLN
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Formuła: C₃H₇ClMg
Temp. Wrzenia: 62,4 °C (899.8hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: –27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000466
Numer CAS: 1068-55-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M