Drukuj
bromek sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
212670025 212671000 212675000
ACRO212670025EA 1170 PLN
ACRO212670025 ACRO212671000 ACRO212675000
bromek sodu ACS
bromek sodu
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 755 °C
Gęstość: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or solid
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %