Drukuj
octan sodu, bezwodny 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
212660010 212662500
ACRO212660010EA 481 PLN
ACRO212660010 ACRO212662500
octan sodu, bezwodny 99% dla biochemii
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %