Drukuj
bromek potasu 99+% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
212580010 212582500
ACRO212580010EA 1130 PLN
ACRO212580010 ACRO212582500
bromek potasu 99+% dla biochemii
bromek potasu
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1435 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 734 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Heavy metals ≤5 ppm
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %