Drukuj
węglan ołowiu (II) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead carbonat
212511000 212515000
ACRO212511000EA 350 PLN
ACRO212511000 ACRO212515000
węglan ołowiu (II) ACS
węglan ołowiu (II)
Formuła: PbCO₃
MW: 267.21 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064631
Numer CAS: 598-63-0
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)