Drukuj
Jod 99.5+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212490250 212491000 212495000
ACRO212490250EA 184 PLN
ACRO212490250 ACRO212491000 ACRO212495000
Jod 99.5+% do analizy
Jod
Formuła: I₂
Temp. Wrzenia: 185 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 113 °C
Gęstość: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Jednostka: 3495
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to black Glistening spheres
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter Passes test