Drukuj
kadmu octan dihydrat 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium di(acetate) dihydrate, Acetic acid cadmium salt dihydrate
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 702 PLN
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
kadmu octan dihydrat 98%, pure
kadmu octan dihydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…107 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 256 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150020
Numer CAS: 5743-04-4
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01614
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %