Drukuj
azotan glinu nonahydrat 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum nitrate nonahydrate
212240100 212241000
ACRO212240100EA 397 PLN
ACRO212240100 ACRO212241000
azotan glinu nonahydrat 99.999% (trace metals basis)
azotan glinu nonahydrat
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm