Drukuj
octan magnezu tetrahydrat Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
212550010 212552500
ACRO212550010EA 1070 PLN
ACRO212550010 ACRO212552500
octan magnezu tetrahydrat Biochemistry
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Klasyfikacja Merck : 13,05676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %