Drukuj
azotan (V) litu 99.999% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 337 PLN
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
azotan (V) litu 99.999% Trace metals basis
azotan (V) litu
Formuła: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 251 °C
Gęstość: 2.38 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011094
Numer CAS: 7790-69-4
Jednostka: 2722
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05558
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %