Drukuj
Dimetridazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
210330010 210331000
ACRO210330010EA 1980 PLN
ACRO210330010 ACRO210331000
Dimetridazole 98%
Dimetridazole
Formuła: C₅H₇N₃O₂
Temp. topnienia: 139…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047046
Numer CAS: 551-92-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %