Drukuj
Chlorek wapnia ACS desiccant
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206791000 206795000
ACRO206791000EA 299 PLN
ACRO206791000 ACRO206795000
Chlorek wapnia ACS desiccant
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: >1600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 782 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g