Drukuj
L-Leucic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
204810010 204810050
ACRO204810010EA 270 PLN
ACRO204810010 ACRO204810050
L-Leucic acid 98%
L-Leucic acid
Formuła: C₆H₁₂O₃
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064214
Numer CAS: 13748-90-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
NMR consistent with structure
Specific optical rotation -24° to -28° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N NaOH)
Titration with NaOH ≥97.5 %