Drukuj
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI dihydrochloride) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
202710100 202710500
ACRO202710100EA 544 PLN
ACRO202710100 ACRO202710500
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI dihydrochloride) 98%
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI dihydrochloride)
Formuła: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012681
Numer CAS: 28718-90-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear
HPLC ≥97.5 %
Nitrogen (N) ≥18 % (Elemental analysis)