Drukuj
BIS-TRIS propan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
202640010 202640250 202641000 202642500
ACRO202640010EA 7470 PLN
ACRO202640010 ACRO202640250 ACRO202641000 ACRO202642500
BIS-TRIS propan 99%
BIS-TRIS propan
Formuła: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282.34 g/mol
Temp. topnienia: 164…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004689
Numer CAS: 64431-96-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 168 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 400 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %