Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
202180010
202181000
ACRO202180010EA
1650
PLN
ACRO202180010
ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
Gęstość:
0,672 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145579 Numer CAS: 39339-85-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Tan Beads |
Harmonic mean size | 0.560 to 0.700 |
Uniformity coefficient | ≤1.45 |
Moisture holding capacity | 65 to 75 % (OH) |
Total volume capacity | ≥0.80 eq/l (OH) as is |