Drukuj
Chlorek bromoacetylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197990250 197991000
ACRO197990250EA 342 PLN
ACRO197990250 ACRO197991000
Chlorek bromoacetylu 95%
Chlorek bromoacetylu
Formuła: BrCH₂COOCl
Temp. Wrzenia: 127…128 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,9 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000724
Numer CAS: 22118-09-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 94.0 to 106.0 %