Drukuj
chlorek magnezu, bezwodny 99.9% (trace metals basis), czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
197060100 197060500
ACRO197060100EA 738 PLN
ACRO197060100 ACRO197060500
chlorek magnezu, bezwodny 99.9% (trace metals basis), czysty
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
Temp. Wrzenia: 1412 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 708 °C
Gęstość: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %