Evans blue
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
195550050
195550250
ACRO195550050EA
201
PLN
ACRO195550050
ACRO195550250
Evans blue
Evans blue
Formuła:
C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004021 Numer CAS: 314-13-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
UV Lambda max | 605 to 611 nm |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥710 (On dry substance) |