Drukuj
metawanadan amonu 99.996% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
194400100 194400500
ACRO194400100EA 919 PLN
ACRO194400100 ACRO194400500
metawanadan amonu 99.996% (trace metals basis)
metawanadan amonu
Formuła: NH₄VO₃
Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011430
Numer CAS: 7803-55-6
Jednostka: 2859
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %