siarczan amonu 99.9995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
194150500
194152500
ACRO194150500EA
506
PLN
ACRO194150500
ACRO194152500
siarczan amonu 99.9995% (trace metals basis)
siarczan amonu
Formuła:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132.14 g/mol Temp. topnienia: 280 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003391 Numer CAS: 7783-20-2 Klasyfikacja Merck : 13,00559 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤5 ppm |
Gravimetry | 23.7 to 24.9 % (S) |