Drukuj
Siarczan(VI) sodu, bezwodny 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
194100500 194102500
ACRO194100500EA 305 PLN
ACRO194100500 ACRO194102500
Siarczan(VI) sodu, bezwodny 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
Temp. Wrzenia: >1700 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 884 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Water ≤0.1 %
UV (10 % in water)
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Titration with HClO4 ≥99.0 %