Drukuj
chlorek sodu, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
194090010 194090050 194090250
ACRO194090010EA 211 PLN
ACRO194090010 ACRO194090050 ACRO194090250
chlorek sodu, extra pure
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1461 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % in water at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm