Drukuj
siarczan srebra ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194070100 194071000 194075000
ACRO194070100EA 324 PLN
ACRO194070100 ACRO194071000 ACRO194075000
siarczan srebra ACS
siarczan srebra
Formuła: Ag₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1085 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 652 °C
Gęstość: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003407
Numer CAS: 10294-26-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %