Drukuj
Siarczan potasu, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 304 PLN
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Siarczan potasu, czysty
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1689 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1067 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %