Drukuj
Tlenek palladu(II) 99.995% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 1690 PLN
ACRO193680010 ACRO193680050
Tlenek palladu(II) 99.995% (trace metals basis)
Tlenek palladu(II)
Formuła: OPd
Gęstość: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011172
Numer CAS: 1314-08-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm