Drukuj
heksafluorokrzemian amonu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 351 PLN
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
heksafluorokrzemian amonu 99.999% (trace metals basis)
heksafluorokrzemian amonu
Formuła: H₈F₆N₂Si
Gęstość: 2,01 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010887
Numer CAS: 16919-19-0
Jednostka: 2854
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm