Mercury (II) oxide, czerwony 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
193510250
193511000
ACRO193510250EA
229
PLN
ACRO193510250
ACRO193511000
Mercury (II) oxide, czerwony 99+% ACS
Mercury (II) oxide
Formuła:
HgO Temp. Wrzenia: 356,6 °C (1013 hPa) Gęstość: 11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011045 Numer CAS: 21908-53-2 Jednostka: 1641 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange-red to red Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.025 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.015 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.03 % (in dilute HCl) |
Residue after reduction | ≤0.025 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.005 % |