Drukuj
Chlorek manganu(II) tetrahydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
193451000 193455000
ACRO193451000EA 160 PLN
ACRO193451000 ACRO193455000
Chlorek manganu(II) tetrahydrat ACS
Chlorek manganu(II) tetrahydrat
Formuła: MnCl₂·4H₂O
MW: 197.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149792
Numer CAS: 13446-34-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,05751
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %