Drukuj
siarczan (VI) litu hydrat 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
193391000 193395000
ACRO193391000EA 238 PLN
ACRO193391000 ACRO193395000
siarczan (VI) litu hydrat 99+% ACS
siarczan (VI) litu hydrat
Formuła: Li₂SO₄·H₂O
MW: 127.96 g/mol
Temp. topnienia: 860 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149766
Numer CAS: 10102-25-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %