Chlorek litu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
193370010
193370050
ACRO193370010EA
1530
PLN
ACRO193370010
ACRO193370050
Chlorek litu 99%, extra pure
Chlorek litu
Formuła:
LiCl Temp. Wrzenia: 1382 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 605 °C Gęstość: 2,06 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011078 Numer CAS: 7447-41-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder or crystals or granules |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (400°C, 4 h) |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in acid) |