Drukuj
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
192850050 192850250
ACRO192850050EA 467 PLN
ACRO192850050 ACRO192850250
Kobalt 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Kobalt
Formuła: Co
Temp. Wrzenia: 2870 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1495 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010935
Numer CAS: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm