Drukuj
jodek cezu 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cesiumiodide
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 175 PLN
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
jodek cezu 99.999% (trace metals basis)
jodek cezu
Formuła: CsI
MW: 259.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 1280 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 626 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010962
Numer CAS: 7789-17-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02056
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm