Drukuj
Chlorek kadmu(II), anhydrous 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cadmium chloride
192690025 192695000
ACRO192690025EA 5210 PLN
ACRO192690025 ACRO192695000
Chlorek kadmu(II), anhydrous 98%, pure
Chlorek kadmu(II)
Formuła: CdCl₂
MW: 183.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 967
Temp. topnienia: 568 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010916
Numer CAS: 10108-64-2
Jednostka: 2570
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,01653
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %