Drukuj
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010 187950050
ACRO187950010EA 250 PLN
ACRO187950010 ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 38…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007216
Numer CAS: 938-71-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure