Drukuj
2,2-Diphenylethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
188220020 188220100
ACRO188220020EA 172 PLN
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formuła: C₁₄H₁₄O
MW: 198.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…162 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004729
Numer CAS: 1883-32-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %