Drukuj
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
186961000 186968000
186961000.EA 483 PLN
186961000. 186968000.
Borane dimethyl sulphide complex 2 M in toluene, AcroSeal®
Borane dimethyl sulphide complex
Formuła: C₂H₉BS
Gęstość: 0,856 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013189
Numer CAS: 13292-87-0
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %