Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 146,000-186,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: PVOH, PVA, Mowiol®
183120010 183120025 183121000
ACRO183120010EA 913 PLN
ACRO183120010 ACRO183120025 ACRO183121000
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 146,000-186,000 98.0-98.8 %, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
Formuła: (CH₂CHOH)n
Temp. topnienia: 230…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Klasyfikacja Merck : 15,7706
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 62 to 72 cP (4 % in water)
Degree of hydrolysis 98.0 to 98.8 mol %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %