Drukuj
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2-Hydroxyethyl)phenol, 2-Hydroxyphenethyl alcohol
182490010 182490050
ACRO182490010EA 201 PLN
ACRO182490010 ACRO182490050
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 168…169 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1,159 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002890
Numer CAS: 7768-28-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -125° to -142° (20°C, 589 nm) (0.25 % in Methanol)