Drukuj
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
180300010 180300025 180301000
ACRO180300010EA 1120 PLN
ACRO180300010 ACRO180300025 ACRO180301000
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 13,000-23,000 87-89%, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
Formuła: [-CH₂CH(OH)-]n
Gęstość: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081922
Numer CAS: 9002-89-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 3 to 3.7 cP (4 % in water at 20°C)
Degree of hydrolysis 87.0 to 89.0 mol %
Ash ≤1 % (as Na2O)
pH 4.5 to 6.5 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %