Drukuj
Boranepyridine complex 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine Borane, Borane, pyridine complex
177010250 177011000
ACRO177010250EA 512 PLN
ACRO177010250 ACRO177011000
Boranepyridine complex 95%
Boranepyridine complex
Formuła: C₅H₈BN
MW: 92.94 g/mol
Temp. topnienia: 10…11 °C
Gęstość: 0.92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012435
Numer CAS: 110-51-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %