Drukuj
3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
175690010 175690050
ACRO175690010EA 578 PLN
ACRO175690010 ACRO175690050
3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
3-Quinolinecarbaldehyde
Formuła: C₁₀H₇NO
Temp. topnienia: 66…69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006768
Numer CAS: 13669-42-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 69 °C
GC ≥97.0 %
HPLC ≥97.5 %