Drukuj
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 326 PLN
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formuła: C₈H₇NO₄
Temp. topnienia: 97…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007135
Numer CAS: 53055-05-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %