Drukuj
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
172430050 172430250
ACRO172430050EA 301 PLN
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001696
Numer CAS: 6836-19-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)