Drukuj
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
172270100 172270500
ACRO172270100EA 279 PLN
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formuła: C₆H₁₃ClO₃
MW: 168.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 256…258 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.163 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002874
Numer CAS: 5197-62-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance