Drukuj
Bromomethyl methyl ether 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171650050 171650250
ACRO171650050EA 250 PLN
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Formuła: C₂H₅BrO
Temp. Wrzenia: 87 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,53 g/cm³
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000171
Numer CAS: 13057-17-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %