Drukuj
Parafina, liquid, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Wax Paraffin, Paraffin wax
171400010 171400025 171402500
ACRO171400010EA 320 PLN
ACRO171400010 ACRO171400025 ACRO171402500
Parafina, liquid, pure
Parafina
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 218 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 8012-95-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.827 to 0.890 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)