Drukuj
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 685 PLN
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formuła: C₁₁H₉NO₃
Temp. topnienia: 94…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005896
Numer CAS: 5455-98-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %